Tlačiť
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
435290050 435290250
ACRO435290050EA 114.32 EUR
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
Teplota varu: 135 °C (17Torr)
Teplota tavenia: 29…30 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00127867
Číslo CAS: 49845-33-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %