Tlačiť
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Z)-Prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, (E)-Prop-1-en-1-ylmagnesium bromide
434671000 434678000
434671000.EA 223.91 EUR
434671000. 434678000.
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propenylmagnesium bromide
Vzorec: C₃H₅BrMg
Mw: 145.28 g/mol
Teplota varu: 65 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.95 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209610
Číslo CAS: 14092-04-7
OSN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %