Tlačiť
Polyethylenglykol 4000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: PEG 4000
434630010 434630050
ACRO434630010EA 78.62 EUR
ACRO434630010 ACRO434630050
Polyethylenglykol 4000
Polyethylenglykol 4000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ? 250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…58 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779612
Číslo CAS: 25322-68-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 3500 to 4500 g/mol (Average)
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g