Tlačiť
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhydrous 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
434530250 434531000
ACRO434530250EA 59.77 EUR
ACRO434530250 ACRO434531000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhydrous 97%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Vzorec: C₇H₇NaO₂S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013136
Číslo CAS: 824-79-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.00 %
HPLC ≥96.0 %