Tlačiť
Tris acetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
434500250 434501000 434505000
ACRO434500250EA 83.03 EUR
ACRO434500250 ACRO434501000 ACRO434505000
Tris acetate 99%
Tris acetate
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038951
Číslo CAS: 6850-28-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1.0 %
Solubility (1 g/ml in water) Clear colorless
UV at 290 nm A: ≤0.5
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm