Tlačiť
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-3-Piperidinol hydrochloride, (3R)-piperidin-3-ol hydrochloride, (R)-Piperidin-3-ol hydrochloride, (R)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
434470010 434470050
ACRO434470010EA 221.11 EUR
ACRO434470010 ACRO434470050
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO
Mw: 137.607 g/mol
Teplota tavenia: 134…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192221
Číslo CAS: 198976-43-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain up to 3% water
Elemental Analysis 9.92 to 10.43 % N
Specific optical rotation +5° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol)