Tlačiť
1-Methylbenzimidazole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-benzimidazole
434420050 434420250
ACRO434420050EA 86.64 EUR
ACRO434420050 ACRO434420250
1-Methylbenzimidazole 99%
1-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Teplota varu: 154 °C (16hPa)
Teplota tavenia: 55…57 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192275
Číslo CAS: 1632-83-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥98.5 %