Tlačiť
N-Lauroylsarcosine sodná sůl 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
434370010 434370250 434371000
ACRO434370010EA 545.93 EUR
ACRO434370010 ACRO434370250 ACRO434371000
N-Lauroylsarcosine sodná sůl 95%
N-Lauroylsarcosine sodná sůl
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Teplota tavenia: 45…47 °C
Teplota vzplanutia: ≥ 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042728
Číslo CAS: 137-16-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless to light yellow
pH 7.0 to 9.0
Titration with HClO4 94 to 106 %