Tlačiť
4-Chlorotetrahydropyran 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
434270010 434270050
ACRO434270010EA 77.42 EUR
ACRO434270010 ACRO434270050
4-Chlorotetrahydropyran 96%
4-Chlorotetrahydropyran
Vzorec: C₅H₉ClO
Teplota varu: 150 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,12 g/cm³
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074911
Číslo CAS: 1768-64-5
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %