Tlačiť
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N1-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methyl-o-phenylenediamine, 2-Amino-N-methylaniline
434230050 434230250
ACRO434230050EA 159.65 EUR
ACRO434230050 ACRO434230250
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Teplota varu: 123…124 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 22 °C
Hustota: 1,075 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192314
Číslo CAS: 4760-34-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to red to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %