Tlačiť
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)carbamate, N-Boc-4-aminobutanol, 4-(Boc-amino)-1-butanol, N-(4-Hydroxybutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(4-Hydroxybutyl)carbamate
434210010 434210050
ACRO434210010EA 103.89 EUR
ACRO434210010 ACRO434210050
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
Teplota tavenia: 37…40 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01861334
Číslo CAS: 75178-87-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %