Tlačiť
2-Bromo-5-methylthiophene 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
Stabilizácia: Stabilised with copper and sodium hydrogen carbonate (0,1:0,4)%
434200010 434200050
ACRO434200010EA 47.73 EUR
ACRO434200010 ACRO434200050
2-Bromo-5-methylthiophene 95% stabilised
2-Bromo-5-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
Teplota varu: 65 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 58 °C
Hustota: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00130103
Číslo CAS: 765-58-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3