Tlačiť
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ytterbium (III) triflate
434050010 434050050
ACRO434050010EA 62.89 EUR
ACRO434050010 ACRO434050050
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Yb
Mw: 620.25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200261
Číslo CAS: 54761-04-5
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 26.8 to 29.0 % (Yb)
Total conc. of imp.as REO ≤1000 ppm