Tlačiť
n-Pentan 95%, technical
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pentane
434030050 434030250
ACRO434030050EA 209.49 EUR
ACRO434030050 ACRO434030250
n-Pentan 95%, technical
n-Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Mw: 72.15
Teplota varu: 36 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –130 °C
Hustota: 0.626 g/cm³
Teplota vzplanutia: –49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009498
Číslo CAS: 109-66-0
OSN: 1265
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3590 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %