Tlačiť
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Cbz-amino)-1-ethanol, N-Z-Ethanolamine, Benzyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate, Z-Glycinol, N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid Benzyl Ester
433950050 433950250
ACRO433950050EA 39.55 EUR
ACRO433950050 ACRO433950250
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Teplota varu: 170 °C (,5Torr)
Teplota tavenia: 61…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191060
Číslo CAS: 77987-49-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %