Tlačiť
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
433930010 433930050
ACRO433930010EA 72.6 EUR
ACRO433930010 ACRO433930050
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₈BBrO₂
Teplota varu: 61…64 °C (,4 mmHg)
Hustota: 1,177 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10567053
Číslo CAS: 124215-44-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %