Tlačiť
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
433910010 433910050
ACRO433910010EA 54.88 EUR
ACRO433910010 ACRO433910050
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179.97 g/mol
Teplota tavenia: 101.1…101.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179452
Číslo CAS: 374538-03-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %