Tlačiť
4-Nitrophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
433890010 433890050
ACRO433890010EA 88.65 EUR
ACRO433890010 ACRO433890050
4-Nitrophenylboronic acid 97%
4-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
Teplota tavenia: 270…271 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161360
Číslo CAS: 24067-17-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %