Tlačiť
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
433790010 433790050
ACRO433790010EA 108.3 EUR
ACRO433790010 ACRO433790050
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₂
Teplota tavenia: 80…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03789262
Číslo CAS: 214360-46-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥96.0 %