Tlačiť
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
433590010 433590050
ACRO433590010EA 50.94 EUR
ACRO433590010 ACRO433590050
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 95%
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
Mw: 175.9
Teplota tavenia: 239.5…247.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863169
Číslo CAS: 182482-25-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %