Tlačiť
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
433511000 433518000
433511000.EA 196.15 EUR
433511000. 433518000.
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF, AcroSeal®
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
Hustota: 0,887 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011747
Číslo CAS: 429-41-4
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M