Tlačiť
2-Mercaptoimidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Imidazole-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazole
433360010 433360050
ACRO433360010EA 71.8 EUR
ACRO433360010 ACRO433360050
2-Mercaptoimidazole 98%
2-Mercaptoimidazole
Vzorec: C₃H₄N₂S
Teplota tavenia: 228…231 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005188
Číslo CAS: 872-35-5
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %