Tlačiť
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: H-DL-Phg(2-Cl)-OH, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (±)-2-Chlorophenylglycine
433340250 433341000
ACRO433340250EA 134.78 EUR
ACRO433340250 ACRO433341000
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 182,9…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049324
Číslo CAS: 88744-36-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %