Tlačiť
3-(Dimethylamino)acrolein 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
433320050 433320250
ACRO433320050EA 82.63 EUR
ACRO433320050 ACRO433320250
3-(Dimethylamino)acrolein 90%
3-(Dimethylamino)acrolein
Vzorec: C₅H₉NO
Teplota varu: 270…273 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,77 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006999
Číslo CAS: 927-63-9
OSN: 3267