Tlačiť
2-Methoxybenzonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
433160050 433160250
ACRO433160050EA 56.56 EUR
ACRO433160050 ACRO433160250
2-Methoxybenzonitrile 99%
2-Methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 256 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 21…22 °C
Hustota: 1,095 g/cm³ (15 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001783
Číslo CAS: 6609-56-9
OSN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %