Tlačiť
3-Chlorophenyl acetylene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-3-ethynylbenzene, 3-Chlorophenylacetylene, (3-Chlorophenyl)acetylene
433130010 433130050
ACRO433130010EA 74.21 EUR
ACRO433130010 ACRO433130050
3-Chlorophenyl acetylene 97%
3-Chlorophenyl acetylene
Vzorec: C₈H₅Cl
Teplota varu: 178…179 °C (760 mmHg)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03839984
Číslo CAS: 766-83-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %