Tlačiť
1-Hexanol, anhydrous 99%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
433860010 433861000
433860010.EA 289.21 EUR
433860010. 433861000.
1-Hexanol, anhydrous 99%, AcroSeal®
1-Hexanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Teplota varu: 156…157 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –52 °C
Hustota: 0,8136 g/cm³
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002982
Číslo CAS: 111-27-3
OSN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %