Tlačiť
Morfolin 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
433851000 433858000
433851000.EA 106.3 EUR
433851000. 433858000.
Morfolin 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Morfolin
Vzorec: C₄H₉NO
Teplota varu: 126…130 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005972
Číslo CAS: 110-91-8
OSN: 2054
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA