Tlačiť
4-Methoxybenzenesulphonamide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
432910050 432910250
ACRO432910050EA 99.08 EUR
ACRO432910050 ACRO432910250
4-Methoxybenzenesulphonamide 95%
4-Methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₉NO₃S
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025392
Číslo CAS: 1129-26-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
HPLC ≥94.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test