Tlačiť
5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylbenzo[d]thiazol-5-amine, 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
432760010 432760050
ACRO432760010EA 51.34 EUR
ACRO432760010 ACRO432760050
5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Vzorec: C₈H₈N₂S
Teplota tavenia: 101…103,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00226291
Číslo CAS: 13382-43-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥94.0 %