5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Methylbenzo[d]thiazol-5-amine, 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
432760010
432760050
ACRO432760010EA
51.34
EUR
ACRO432760010
ACRO432760050
5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Vzorec:
C₈H₈N₂S Teplota tavenia: 101…103,5 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00226291 Číslo CAS: 13382-43-9 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 105 °C |
HPLC | ≥94.0 % |