Tlačiť
3-Aminopicolinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
432520050 432520250
ACRO432520050EA 168.24 EUR
ACRO432520050 ACRO432520250
3-Aminopicolinic acid 97%
3-Aminopicolinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Mw: 138.126 g/mol
Teplota tavenia: 200…201 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00090153
Číslo CAS: 1462-86-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %