Tlačiť
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
432410010 432410050
ACRO432410010EA 58.97 EUR
ACRO432410010 ACRO432410050
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S
Teplota tavenia: 109…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00206744
Číslo CAS: 35212-85-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
HPLC ≥96.0 %