Tlačiť
Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
432220100 432220500
ACRO432220100EA 77.42 EUR
ACRO432220100 ACRO432220500
Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Vzorec: C₇H₁₄Cl₂Si
Teplota varu: 202 °C
Hustota: 1,095 g/cm³
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00046333
Číslo CAS: 5578-42-7
OSN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %