Tlačiť
4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-2-pyridone, 4-Aminopyridin-2(1H)-one, 4-Amino-2(1H)-pyridinone, 4-Amino-2-pyridinol, 4-Amino-pyridin-2-ol, 4-amino-1,2-dihydropyridin-2-one, 3-Deazacytosine, 4-Amino-1H-pyridin-2-one
432080010 432080050
ACRO432080010EA 200.96 EUR
ACRO432080010 ACRO432080050
4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
4-Amino-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota tavenia: 206,5…208.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682913
Číslo CAS: 38767-72-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.7 %
UV at 245 nm A: ≤0.046
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g