Tlačiť
Cesium methanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methanesulphonic acid cesium salt
431580050 431580250
ACRO431580050EA 96.27 EUR
ACRO431580050 ACRO431580250
Cesium methanesulphonate 98%
Cesium methanesulphonate
Vzorec: CH₃CsO₃S
Teplota tavenia: 262…264 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075523
Číslo CAS: 2550-61-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless