Tlačiť
oxolinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
431510050 431510250
ACRO431510050EA 102.69 EUR
ACRO431510050 ACRO431510250
oxolinic acid 98%
oxolinic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₅
Teplota tavenia: 314…316 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00056775
Číslo CAS: 14698-29-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 311 to 314 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %