Tlačiť
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Fmoc-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine, Fmoc-Cys(tBu)-OH
431270050 431270250
ACRO431270050EA 85.04 EUR
ACRO431270050 ACRO431270250
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₄S
Teplota tavenia: 137,1…138.4 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037130
Číslo CAS: 67436-13-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -21.0° to -23.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, DMF)