Tlačiť
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl-, 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylicacid, 5-Bromo-1-methylindole-3-carboxylic acid
431170010 431170050
ACRO431170010EA 265.54 EUR
ACRO431170010 ACRO431170050
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
Mw: 254.083 g/mol
Teplota tavenia: 255.4…255.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14706162
Číslo CAS: 400071-95-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT