Tlačiť
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, 6-Chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester
431110010 431110050
ACRO431110010EA 236.26 EUR
ACRO431110010 ACRO431110050
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Teplota tavenia: 149…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09908168
Číslo CAS: 75680-92-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
HPLC ≥94.0 %