Tlačiť
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indazole-6-carbaldehyde, 6-Formylindazole, INDAZOLE-6-CARBOXALDEHYDE, 6-Formyl-1H-indazole
431040050 431040010
ACRO431040050EA 333.33 EUR
ACRO431040050 ACRO431040010
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Teplota tavenia: 180,6…180.8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738282
Číslo CAS: 669050-69-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %