Tlačiť
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
431030010 431030050
ACRO431030010EA 343.76 EUR
ACRO431030010 ACRO431030050
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Teplota tavenia: 166…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738279
Číslo CAS: 669050-70-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)