Tlačiť
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
430951000 430958000
430951000.EA 42.12 EUR
430951000. 430958000.
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal®
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Teplota varu: 154 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 0,962 g/cm³
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005143
Číslo CAS: 106-92-3
OSN: 2219
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %