Tlačiť
(3-aminopropyl)tremethoxysilan 99%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
430941000 430948000
430941000.EA 100.68 EUR
430941000. 430948000.
(3-aminopropyl)tremethoxysilan 99%, AcroSeal®
(3-aminopropyl)tremethoxysilan
Vzorec: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Teplota varu: 217 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,942 g/cm³
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008207
Číslo CAS: 919-30-2
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA