Tlačiť
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
430911000 430918000
430911000.EA 92.26 EUR
430911000. 430918000.
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Vzorec: C₆H₁₆AlNaO₄
Teplota varu: 110 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,036 g/cm³
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011631
Číslo CAS: 22722-98-1
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %