Tlačiť
Dichloro(diphenyl)silane 97%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
430891000 430898000
430891000.EA 53.35 EUR
430891000. 430898000.
Dichloro(diphenyl)silane 97%, AcroSeal®
Dichloro(diphenyl)silane
Vzorec: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Teplota varu: 305 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 1,204 g/cm³
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000489
Číslo CAS: 80-10-4
OSN: 1769
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %