Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan 98%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexamethyldisilazane
430850010 430851000
430850010.EA 327.26 EUR
430850010. 430851000.
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan 98%, AcroSeal®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Mw: 161.39
Teplota varu: 125 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 0.76 g/cm³
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008259
Číslo CAS: 999-97-3
OSN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA