Tlačiť
(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
430711000 430718000
430711000.EA 48.07 EUR
430711000. 430718000.
(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92.52
Teplota varu: 115…117 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1.18 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005132
Číslo CAS: 106-89-8
OSN: 2023
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03642
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA