Tlačiť
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
430620010 430620100
ACRO430620010EA 49.74 EUR
ACRO430620010 ACRO430620100
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Teplota tavenia: 228,3…231.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04039010
Číslo CAS: 175883-63-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %