Tlačiť
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
430610010 430610050
ACRO430610010EA 69.3 EUR
ACRO430610010 ACRO430610050
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
Mw: 262.11 g/mol
Teplota tavenia: 82…83.2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179438
Číslo CAS: 171364-80-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %